Learn More
Méthode EPA 1631, eau réactive sans mercure, 4 L Cubitainer avec bec verseur, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328031
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4 L
Conditionnement:
4L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328031 4 L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328031 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREO000005
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17025
Industry Type Tests environnementaux
Quantité 4 L