Learn More
Méthode EPA 1631, Chlorure stanneux, 8 x 40 g, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8 x 40 g
Conditionnement:
320g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321525 8 x 40 g 320g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321525 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREO000002
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stannous Chloride
CAS 7772-99-8
Noms d’analytes ou de composants Stannous Chloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire SnCl2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Tin Dichloride, Dichlorotin, Tin Protochlorie, Tin Chloride, Tin (II) Chloride, Stannous Dichloride
Formule InChI InChI=1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES Cl[Sn]Cl
Nom IUPAC dichlorotine
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 189.61
Quantité 8 x 40 g