Learn More
Dr. Ehrenstorfer Méthode EPA 1633 EIS marqué mélange PFAS 0,25 à 5 μg/mL dans le méthanol : eau
Description
- Documents de référence certifiés
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl)perfluorooctylsulphonamide-d9, Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), Perfluoroundecanoic Acid 13C7 (1,2,3,4,5,6,7-13C7), 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3), N-Methylperfluorooctanesulfonamidoethanol-d7, 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic Acid D5 (N-Ethyl D5), Perfluorohexanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5), N-Methylperfluorooctanesulfonamide-d3, Perfluorooctanoic acid 13C8, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoroheptanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorononanoic acid 13C9, Perfluorotetradecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorooctanesulfonic acid 13C8 sodium, Perfluorooctane Sulfonamide 13C8, Perfluoropentanoic acid 13C5, Perfluorodecanoic acid 13C6 (1,2,3,4,5,6-13C6), Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Sulfluramid ethyl-d5, Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2) |
| CAS | 1265205-96-6, 3030247-97-0, 1400690-70-1, 1265205-95-5, 2708218-88-4, 1265205-97-7 |
| Conditions d’expédition | 20 °C |
| Concentration | 0,25 à 5 μg/mL |
| Certifications/Conformité | UKAS ISO 17034 |
| Type de solution | Mélange |
| Solvent or Matrix | Méthanol/Eau |
| Industry Type | Tests environnementaux |
| Quantité | 1 mL |