Learn More
Dr. Ehrenstorfer Méthode EPA 1633 Mélange de PFAS marqué NIS de 0,25 à 1 μg/mL dans méthanol : eau
Description
- Documents de référence certifiés
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorooctanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3), Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 18O2 Sodium, Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5) |
| CAS | 960315-47-3, 960315-48-4, 960315-50-8, 2483735-33-5, 960315-53-1, 1585941-14-5 |
| Conditions d’expédition | 20 °C |
| Concentration | 0,25 à 1 μg/mL |
| Certifications/Conformité | UKAS ISO 17034 |
| Type de solution | Mélange |
| Solvent or Matrix | Méthanol/Eau |
| Industry Type | Tests environnementaux |
| Quantité | 1 mL |