Learn More
Méthode EPA 1664, étalon &O G, 40 mg de matière extractible au n-hexane au total, 20 x 10 mL, tube PFA, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 10 mL
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324057 20 x 10 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324057 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREO000023
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Noms d’analytes ou de composants n-Hexadecane∣Stearic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Industry Type CQ industriel
Quantité 20 x 10 mL