Learn More
Méthode EPA 1664, étalon &O G, 40 mg de matière extractible au n-hexane au total, 20 tubes de 5 mL en PFA. Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| CAS | 544-76-3, 57-11-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acétone |
| Industry Type | CQ industriel |
| Quantité | 20 x 5 mL |