Learn More
Méthode EPA 1664B, norme &O G 40 mg de matière extractible à l'hexane totale par 10 mL dans 100 mL d'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316232 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316232 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREO000024
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Noms d’analytes ou de composants n-Hexadecane∣Stearic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Industry Type CQ industriel
Quantité 100 mL