Learn More
Méthode EPA 1664B O &G Standard 40 mg de matière extractible à l'hexane total par 10 mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 x 10 mL
Conditionnement:
200mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321066 20 x 10 mL 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321066 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGX09000201AC
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Noms d’analytes ou de composants n-Hexadecane∣Stearic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Quantité 20 x 10 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Hexadecane 2000 μg/mL∣Stearic Acid 2000 μg/mL