Learn More
Méthode EPA 1664B O &G Standard 40 mg de matière extractible à l'hexane total par 10 mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| CAS | 544-76-3, 57-11-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acétone |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Hexadecane 2000 μg/mL∣Stearic Acid 2000 μg/mL |