Learn More
Méthode EPA 200.8 : 100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn ; 10 mg/L Ag, 100 mL, VHG™
Description
Méthode EPA 200.8 : 100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn ; 10 mg/L d'Ag, 100 mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc |
| CAS | 7440-22-4, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7440-66-6 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Diluer HNO3 |
| Quantité | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Silver 10 mg/L/Barium 100 mg/L/Copper 100 mg/L/Iron 100 mg/L/Zinc 100 mg/L |