Learn More
Méthode EPA 200.8 : 100 mg/L Sc, Y, In, Tb, Bi, 100 ml, VHG™
Code produit 17958319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17958319 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17958319 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHG1600685
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Méthode EPA 200.8 : 100 mg/L Sc, Y, In, Tb, Bi, 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bismuth/Indium/Scandium/Terbium/Yttrium
CAS 7440-69-9, 7440-74-6, 7440-20-2, 7440-27-9, 7440-65-5
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Bismuth/Indium/Scandium/Terbium/Yttrium
Conditions d’expédition Room Temperature
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bismuth 100 mg/L/Indium 100 mg/L/Scandium 100 mg/L/Terbium 100 mg/L/Yttrium 100 mg/L