Learn More
Méthode EPA 200.8 : 10 000 mg/L Ca, Na ; 1000 mg/LK, Mg, VHG™
Code produit 17928799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17928799 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17928799 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHG1600683
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Méthode EPA 200.8 : 10 000 mg/L Ca, Na ; 1000 mg/LK, Mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium
CAS 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-70-2, 7440-23-5
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium
Conditions d’expédition Room Temperature
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium 1000 mg/L/Potassium 1000 mg/L/Calcium 10000 mg/L/Sodium 10000 mg/L