Learn More
Méthode EPA 200.8 : SS-100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn ; 10 mg/L Ag, 100 ml. Fabriqué à partir de lots indépendants de matières premières, VHG.™
Code produit 17973466
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17973466 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17973466 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHG1600689
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Méthode EPA 200.8 : SS-100 mg/L Ba, Cu, Fe, Zn ; Solution à 10 mg/L d'argent, 100 ml. Fabriquée à partir de lots indépendants de matières premières.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc
CAS 7440-22-4, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-89-6, 7440-66-6
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Silver/Barium/Copper/Iron/Zinc
Conditions d’expédition Room Temperature
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Silver 10 mg/L/Barium 100 mg/L/Copper 100 mg/L/Iron 100 mg/L/Zinc 100 mg/L