Learn More
Méthode EPA 200.8 : SS-10000 mg/L Ca, Na ; 1000 mg/LK, Mg. Fabriqué à partir de lots indépendants de matières premières, VHG™
Code produit 17961346
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17961346 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17961346 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHG1600690
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Méthode EPA 200.8 : SS-10000 mg/L Ca, Na ; 1000 mg/LK, Mg. Fabriqué à partir de lots indépendants de matières premières
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium
CAS 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-70-2, 7440-23-5
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Magnesium/Potassium/Calcium/Sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Magnesium 1000 mg/L/Potassium 1000 mg/L/Calcium 10000 mg/L/Sodium 10000 mg/L