Learn More
Mélange d'huile d'étalonnage selon la méthode 418.1 de l'EPA, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314857 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314857 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000760
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,4-Trimethylpentane∣Chlorobenzene∣n-Hexadecane
CAS 540-84-1, 108-90-7, 544-76-3
Noms d’analytes ou de composants 2,2,4-Trimethylpentane∣Chlorobenzene∣n-Hexadecane
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Industry Type Essais pétrochimiques
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorobenzene 250 mL/L∣2,2,4-Trimethylpentane 375 mL/L∣n-Hexadecane 375 mL/L