Learn More
Méthode 501 de l'EPA Mélange de trihalométhanes 1006 200 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane |
| CAS | 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 75-25-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bromodichloromethane 200 μg/mL∣Chloroform 200 μg/mL∣Dibromochloromethane 200 μg/mL∣Tribromomethane 200 μg/mL |