Learn More
Mélange de fortification EPA Méthode 502/524 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30316244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316244 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30316244 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000287ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dichlorobenzene D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
CAS 2199-69-1, 460-00-4, 462-06-6
Noms d’analytes ou de composants 1,2-Dichlorobenzene D4∣4-Bromofluorobenzene∣Fluorobenzene
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2-Dichlorobenzene D4 2000 μg/mL∣4-Bromofluorobenzene 2000 μg/mL∣Fluorobenzene 2000 μg/mL