Learn More
Méthode 502 de l'EPA Mélange de COV 380 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene |
| CAS | 87-61-6, 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 95-49-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2,3-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣Bromobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL |