Learn More
Méthode EPA 503.1 Mélange aromatique et alcène 382 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312882 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312882 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000382ME
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene
CAS 87-61-6, 120-82-1, 95-63-6, 95-50-1, 108-67-8, 541-73-1
Noms d’analytes ou de composants 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,3-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trimethylbenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3,5-Trimethylbenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Cymene 2000 μg/mL∣Benzene 2000 μg/mL∣Bromobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Ethylbenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Isopropylbenzene 2000 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣Naphthalene 2000 μg/mL∣n-Butylbenzene 2000 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣Propylbenzene 2000 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣sec-Butylbenzene 2000 μg/mL∣Styrene 2000 μg/mL∣tert-Butylbenzene 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Toluene 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL