Learn More
Méthode EPA 5035, flacon ambré de haut niveau, P/T MeOH, taré, 5 mL, 72/cs, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328732
Modifier l'affichage
Click to view available options
Noms d’analytes ou de composants:
Methanol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Noms d’analytes ou de composants Conditionnement
30328732 Methanol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328732 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREO000013
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
CAS 67-56-1
Noms d’analytes ou de composants Methanol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C H4 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Methanol, Methyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Poids de la formule 32,0262 g/mol