Learn More
Méthode EPA 5035, flacon transparent pour faible concentration, solution de bisulfate à 20 %, barreau magnétique, taré, 5 mL, 72/cs, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Noms d’analytes ou de composants:
Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Noms d’analytes ou de composants Conditionnement
30328747 Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328747 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREO000012
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
CAS 7631-90-5
Noms d’analytes ou de composants Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire NaHSO3
Concentration 20 %
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Sulfurous Acid Monosodium Salt, E 222, FR-62, Hydrogen Sodium Sulfite, Hydrogen Sulfite Sodium, Monosodium Sulfite, Sodium Acid Sulfite, Sodium Bisulfite, Sodium Bisulfite (NaHSO3), Sodium Bisulphite, Sodium Hydrogen Sulfite, Sodium Sulfite (NaHSO3);
SMILES [Na+].OS(=O)[O-]
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 104.06