Learn More
Méthode 505 de l'EPA : Mélange de pesticides organochlorés 383 100 μg/mL dans le toluène, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor |
| CAS | 15972-60-8, 309-00-2, 60-57-1, 72-20-8, 58-89-9, 76-44-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Alachlor∣Aldrin∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Methoxychlor |
| Conditions d’expédition | +20°C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Toluene |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Alachlor 100 μg/mL∣Aldrin 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣Methoxychlor 100 μg/mL |