Learn More
Méthode 505 de l'EPA Mélange de pesticides organohalogénés 388 200 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317286
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317286 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317286 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000388ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alachlor∣Aldrin∣Atrazine∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
CAS 15972-60-8, 309-00-2, 1912-24-9, 5103-71-9, 5103-73-1, 60-57-1
Noms d’analytes ou de composants Alachlor∣Aldrin∣Atrazine∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer)∣cis-Nonachlor∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorocyclopentadiene∣Methoxychlor∣Simazine∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer)∣trans-Nonachlor
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Alachlor 200 μg/mL∣Aldrin 200 μg/mL∣Atrazine 200 μg/mL∣Cis-Chlordane (Alpha Isomer) 200 μg/mL∣cis-Nonachlor 200 μg/mL∣Dieldrin 200 μg/mL∣Endrin 200 μg/mL∣gamma-HCH 200 μg/mL∣Heptachlor 200 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 200 μg/mL∣Hexachlorobenzene 200 μg/mL∣Hexachlorocyclopentadiene 200 μg/mL∣Methoxychlor 200 μg/mL∣Simazine 200 μg/mL∣Trans-Chlordane (Gamma Isomer) 200 μg/mL∣trans-Nonachlor 200 μg/mL