Learn More
Mélange standard de référence EPA 505 : 375 100 μg/mL dans le toluène, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317208 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317208 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000375TO
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo[a,c]anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8
Noms d’analytes ou de composants Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo[a,c]anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Toluène
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthene 100 μg/mL∣Acenaphthylene 100 μg/mL∣Anthracene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Dibenzo[a,c]anthracene 100 μg/mL∣Fluoranthene 100 μg/mL∣Fluorene 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Naphthalene 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL