Learn More
Méthode EPA 515.2 Mélange d'herbicides 402 100-1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324754 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324754 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000402ME
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Acifluorfen∣Bentazone∣Dicamba∣Fenoprop∣Picloram
CAS 94-75-7, 94-82-6, 50594-66-6, 25057-89-0, 1918-00-9, 93-72-1
Noms d’analytes ou de composants 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Acifluorfen∣Bentazone∣Dicamba∣Fenoprop∣Picloram
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 100 μg/mL∣Fenoprop 100 μg/mL∣Acifluorfen 200 μg/mL∣Dicamba 300 μg/mL∣Picloram 300 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 1000 μg/mL∣Bentazone 1000 μg/mL