Learn More
Méthode 515.2 de l'EPA : Mélange de dérivés méthylés 403 100-500 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4,5-T-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Pentachloroanisole |
| CAS | 1928-37-6, 2905-67-1, 1861-32-1, 23844-57-7, 6099-79-2, 1825-21-4 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4,5-T-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Pentachloroanisole |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Méthanol |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,5-T-methyl ester 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Dichlorprop-methyl ester 100 μg/mL∣Pentachloroanisole 100 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 200 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 500 μg/mL |