Learn More
Méthode 515.3 de l'EPA : Contrôle des performances en laboratoire – Mélange 406 : 12,5-25 μg/mL dans l'éther méthylique tert-butylique, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-DB-methyl ester∣4-Nitroanisole∣Chloramben methyl ester∣Dinoseb methyl ether |
| CAS | 18625-12-2, 100-17-4, 7286-84-2, 6099-79-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | 2,4-DB-methyl ester∣4-Nitroanisole∣Chloramben methyl ester∣Dinoseb methyl ether |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | MTBE |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Chloramben methyl ester 12.5 μg/mL∣2,4-DB-methyl ester 25 μg/mL∣4-Nitroanisole 25 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 25 μg/mL |