Learn More
Méthode de la méthode EPA 524.2 avec gaz, SPEX CertiPrep™
Code produit 15235786 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15235786 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15235786 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur 5242VCX200G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.96€
    160.32€ / 1mL
    Économisez 35.64€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
1,1,1,2-Tétrachloroéthane630-20-6200μg/ml
1,1,1-Trichloroéthane71-55-6200μg/ml
1,1,2,2-Tétrachloroéthane79-34-5200μg/ml
1,1,2-Trichloroéthane79-00-5200μg/ml
1,1-Dichloroéthane75-34-3200μg/ml
1,1-Dichloroéthène75-35-4200μg/ml
1,1-Dichloropropène563-58-6200μg/ml
1,2,3-Trichlorobenzène87-61-6200μg/ml
1,2,3-Trichloropropane96-18-4200μg/ml
1,2,4-Trichlorobenzène120-82-1200μg/ml
1,2,4-Triméthylbenzène95-63-6200μg/ml
1,2-Dibromo-3-chloropropane96-12-8200μg/ml
Dibromoéthane106-93-4200μg/ml
1,2-Dichlorobenzène95-50-1200μg/ml
1,2-Dichloroéthane107-06-2200μg/ml
1,2-Dichloropropane78-87-5200μg/ml
Mésitylène108-67-8200μg/ml
1,3-Dichlorobenzène541-73-1200μg/ml
1,3-Dichloropropane142-28-9200μg/ml
1,4-Dichlorobenzène106-46-7200μg/ml
2,2-Dichloropropane594-20-7200μg/ml
2-Chlorotoluène95-49-8200μg/ml
4-Chlorotoluène106-43-4200μg/ml
Benzène71-43-2200μg/ml
Bromobenzène108-86-1200μg/ml
Bromochlorométhane74-97-5200μg/ml
Bromodichlorométhane75-27-4200μg/ml
Bromoforme75-25-2200μg/ml
Bromométhane74-83-9200μg/ml
Carbone tétrachlorure56-23-5200μg/ml
Chlorobenzène108-90-7200μg/ml
Chloroéthane75-00-3200μg/ml
Chloroforme67-66-3200μg/ml
Chlorométhane74-87-3200μg/ml
cis-1,2-dichloroéthène156-59-2200μg/ml
(Z)-1,3-Dichloropropène10061-01-5200μg/ml
Dibromochlorométhane124-48-1200μg/ml
Dibromométhane74-95-3200μg/ml
Dichlorodifluorométhane75-71-8200μg/ml
Éthylbenzène100-41-4200μg/ml
Hexachlorobutadiène87-68-3200μg/ml
Isopropylbenzène98-82-8200μg/ml
Dichlorométhane75-09-2200μg/ml
m-Xylène108-38-3200μg/ml
Naphtalène91-20-3200μg/ml
n-butylbenzène104-51-8200μg/ml
N-propylbenzène103-65-1200μg/ml
o-Xylène95-47-6200μg/ml
p-Isopropyltoluène99-87-6200μg/ml
P-Xylène106-42-3200μg/ml
sec-Butylbenzène135-98-8200μg/ml
Styrène100-42-5200μg/ml
tert-Butylbenzène98-06-6200μg/ml
Tétrachloroéthène127-18-4200μg/ml
Toluène108-88-3200μg/ml
trans-1,2-Dichloroéthène156-60-5200μg/ml
trans-1,3-Dichloropropène10061-02-6200μg/ml
Trichloréthylène79-01-6200μg/ml
Trichlorofluorométhane75-69-4200μg/ml
Chlorure de vinyle75-01-4200 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau EPA Method 5242 Mix with Gasses
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
CAS 98-82-8, 87-68-3, 108-38-3, 96-18-4, 87-61-6, 630-20-6
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières.
% max. CAS 0.02
Méthodes Pour la méthode 524.2 de l’EPA américaine
Noms d’analytes ou de composants 1,1,1
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix Méthanol-P et T
Quantité 1 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 μg/ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • EPA Method 5242 Mix with Gasses
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire