Learn More
Méthode EPA 524.2 Révision Mélange 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313007 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313007 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000043ME
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,1-Dichloropropanone-2∣1-Chlorobutane∣2-Butanone∣2-Hexanone∣2-Nitropropane∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylic acid methyl ester∣Acrylonitrile∣Allylchloride∣Carbon disulfide∣Chloroacetonitrile∣Diethylether∣Hexachloroethane∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Nitrobenzene∣Propionitrile∣Tetrahydrofuran∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
CAS 513-88-2, 109-69-3, 78-93-3, 591-78-6, 79-46-9, 108-10-1
Noms d’analytes ou de composants 1,1-Dichloropropanone-2∣1-Chlorobutane∣2-Butanone∣2-Hexanone∣2-Nitropropane∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylic acid methyl ester∣Acrylonitrile∣Allylchloride∣Carbon disulfide∣Chloroacetonitrile∣Diethylether∣Hexachloroethane∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Nitrobenzene∣Propionitrile∣Tetrahydrofuran∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1-Dichloropropanone-2 2000 mg/L∣1-Chlorobutane 2000 mg/L∣2-Butanone 2000 mg/L∣2-Hexanone 2000 mg/L∣2-Nitropropane 2000 mg/L∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 2000 mg/L∣Acetone 2000 mg/L∣Acrylic acid methyl ester 2000 mg/L∣Acrylonitrile 2000 mg/L∣Allylchloride 2000 mg/L∣Carbon disulfide 2000 mg/L∣Chloroacetonitrile 2000 mg/L∣Diethylether 2000 mg/L∣Hexachloroethane 2000 mg/L∣Methacrylic acid-ethyl ester 2000 mg/L∣Methacrylic acid-methyl ester 2000 mg/L∣Methacrylonitrile 2000 mg/L∣Methyl iodide 2000 mg/L∣Methyl tert-butyl ether 2000 mg/L∣Nitrobenzene 2000 mg/L∣Propionitrile 2000 mg/L∣Tetrahydrofuran 2000 mg/L∣trans-1,4-Dichloro-2-butene 2000 mg/L