Learn More
Méthode 525.1 de l'EPA PAH Mélange 384 100 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene |
| CAS | 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 205-82-3, 207-08-9, 50-32-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthylene 100 μg/mL∣Anthracene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 100 μg/mL∣Fluorene 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL |