Learn More
Méthode EPA 525.2 : Test de performance GC/MS – Mélange 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311234
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311234 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311234 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000334AC
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Endrin
CAS 50-29-3, 5074-71-5, 72-20-8
Noms d’analytes ou de composants 4,4'-DDT∣Decafluorotriphenylphosphine∣Endrin
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4,4'-DDT 1000 μg/mL∣Decafluorotriphenylphosphine 1000 μg/mL∣Endrin 1000 μg/mL