Learn More
Méthode EPA 525.2 Mélange étalon interne 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1517-22-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acétone |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthene D10 1000 μg/mL∣Chrysene D12 1000 μg/mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/mL |