Learn More
Méthode 525.2 de l'EPA : Mélange de pesticides organo-azotés 500 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321159
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30321159 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321159 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000339AC
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alachlor∣Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Bromacil∣Butachlor∣Butylate∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Cycloate∣Diphenamid∣EPTC∣Etridiazole∣Fenarimol∣Fluridone∣Hexazinone∣Metolachlor∣MGK 264∣Molinate∣Napropamide∣Norflurazon∣Pebulate∣Prometon∣Prometryn∣Propachlor∣Propazine∣Propyzamide∣Simazine∣Simetryn∣Tebuthiuron∣Terbacil∣Terbutryn∣Triadimefon∣Tricyclazole∣Trifluralin∣Vernolate
CAS 15972-60-8, 834-12-8, 1610-17-9, 1912-24-9, 314-40-9, 23184-66-9
Noms d’analytes ou de composants Alachlor∣Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Bromacil∣Butachlor∣Butylate∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Cycloate∣Diphenamid∣EPTC∣Etridiazole∣Fenarimol∣Fluridone∣Hexazinone∣Metolachlor∣MGK 264∣Molinate∣Napropamide∣Norflurazon∣Pebulate∣Prometon∣Prometryn∣Propachlor∣Propazine∣Propyzamide∣Simazine∣Simetryn∣Tebuthiuron∣Terbacil∣Terbutryn∣Triadimefon∣Tricyclazole∣Trifluralin∣Vernolate
Conditions d’expédition Room Temperature
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Alachlor 500 μg/mL∣Ametryn 500 μg/mL∣Atraton 500 μg/mL∣Atrazine 500 μg/mL∣Bromacil 500 μg/mL∣Butachlor 500 μg/mL∣Butylate 500 μg/mL∣Chlorpropham 500 μg/mL∣Cyanazine 500 μg/mL∣Cycloate 500 μg/mL∣Diphenamid 500 μg/mL∣EPTC 500 μg/mL∣Etridiazole 500 μg/mL∣Fenarimol 500 μg/mL∣Fluridone 500 μg/mL∣Hexazinone 500 μg/mL∣Metolachlor 500 μg/mL∣MGK 264 500 μg/mL∣Molinate 500 μg/mL∣Napropamide 500 μg/mL∣Norflurazon 500 μg/mL∣Pebulate 500 μg/mL∣Prometon 500 μg/mL∣Prometryn 500 μg/mL∣Propachlor 500 μg/mL∣Propazine 500 μg/mL∣Propyzamide 500 μg/mL∣Simazine 500 μg/mL∣Simetryn 500 μg/mL∣Tebuthiuron 500 μg/mL∣Terbacil 500 μg/mL∣Terbutryn 500 μg/mL∣Triadimefon 500 μg/mL∣Tricyclazole 500 μg/mL∣Trifluralin 500 μg/mL∣Vernolate 500 μg/mL