Learn More
Méthode 525.2 de l'EPA : Mélange de pesticides organophosphorés 500 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319757 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319757 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000337AC
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Paraoxon-methyl
CAS 961-11-5, 2921-88-2, 62-73-7, 6-5-2497, 7-6-2497, 13194-48-4
Noms d’analytes ou de composants (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Paraoxon-methyl
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mevinphos 495.2 μg/mL∣Disulfoton-sulfone 496.3 μg/mL∣Disulfoton-sulfoxide 500 μg/mL∣Dichlorvos 500.1 μg/mL∣(EZ)-Tetrachlorvinphos 502.3 μg/mL∣Chlorpyrifos 503 μg/mL∣Ethoprophos 503 μg/mL∣Paraoxon-methyl 509.4 μg/mL