Learn More
Méthode 525.2 de l'EPA PAH Mélange 386 500 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30319832 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30319832 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000386AC
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
CAS 81-20-9, 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2, 1718-52-1
Noms d’analytes ou de composants 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 500 μg/mL∣Acenaphthene D10 500 μg/mL∣Chrysene D12 500 μg/mL∣Perylene D12 500 μg/mL∣Phenanthrene D10 500 μg/mL∣Pyrene-d10 500 μg/mL∣Triphenylphosphate 500 μg/mL