Learn More
Méthode EPA 525.2 Mélange de congénères de PCB 500 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 154∣PCB No. 171∣PCB No. 201∣PCB No. 29∣PCB No. 88 |
| CAS | 2437-79-8, 16605-91-7, 2051-60-7, 60145-22-4, 52663-71-5, 40186-71-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl)∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl)∣PCB No. 1∣PCB No. 154∣PCB No. 171∣PCB No. 201∣PCB No. 29∣PCB No. 88 |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | PCB 47 (2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl) 500 μg/mL∣PCB 5 (2,3-Dichlorobiphenyl) 500 μg/mL∣PCB No. 1 500 μg/mL∣PCB No. 154 500 μg/mL∣PCB No. 171 500 μg/mL∣PCB No. 201 500 μg/mL∣PCB No. 29 500 μg/mL∣PCB No. 88 500 μg/mL |