Learn More
Méthode EPA 525.2 Mélange de solution de substitution 1000 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326123 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326123 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000333AC
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Perylene D12∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
CAS 81-20-9, 1520-96-3, 1718-52-1, 115-86-6
Noms d’analytes ou de composants 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Perylene D12∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 1000 μg/mL∣Perylene D12 1000 μg/mL∣Pyrene-d10 1000 μg/mL∣Triphenylphosphate 1000 μg/mL