Learn More
Méthode EPA 525.3 Mélange étalon interne 500 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328455 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30328455 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000347AC
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10
CAS 15067-26-2, 1719-03-5, 1517-22-2
Noms d’analytes ou de composants Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Acétone
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthene D10 500 μg/mL∣Chrysene D12 500 μg/mL∣Phenanthrene D10 500 μg/mL