Learn More
Méthode EPA 525.3 UCMR 4 Mélange de pesticides 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326745 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326745 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000262ME
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-HCH∣Chlorpyrifos∣Dimethipin∣Ethoprophos∣Oxyfluorfen∣Permethrin∣Profenofos∣Tebuconazole∣Tribufos
CAS 319-84-6, 2921-88-2, 55290-64-7, 13194-48-4, 42874-03-3, 52645-53-1
Noms d’analytes ou de composants alpha-HCH∣Chlorpyrifos∣Dimethipin∣Ethoprophos∣Oxyfluorfen∣Permethrin∣Profenofos∣Tebuconazole∣Tribufos
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) alpha-HCH 1000 μg/mL∣Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Dimethipin 1000 μg/mL∣Ethoprophos 1000 μg/mL∣Oxyfluorfen 1000 μg/mL∣Permethrin 1000 μg/mL∣Profenofos 1000 μg/mL∣Tebuconazole 1000 μg/mL∣Tribufos 1000 μg/mL