Learn More
Méthode EPA 525.3 UCMR 4 Mélange de substitution 500 μg/mL dans l'acétone, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Benzo(a)pyrene D12∣Triphenylphosphate |
| CAS | 81-20-9, 63466-71-7, 115-86-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Benzo(a)pyrene D12∣Triphenylphosphate |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acétone |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 500 μg/mL∣Benzo(a)pyrene D12 500 μg/mL∣Triphenylphosphate 500 μg/mL |