Learn More
Méthode EPA 528 Mélange d'étalonnage au phénol 389 2000 μg/mL dans le dichlorométhane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323100 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323100 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000389DI
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Pentachlorophenol∣Phenol
CAS 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8, 534-52-1
Noms d’analytes ou de composants 2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Pentachlorophenol∣Phenol
Conditions d’expédition +20 °C
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlorométhane
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣2-Nitrophenol 2000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL∣4-Nitrophenol 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Phenol 2000 μg/mL