Learn More
Dr. Ehrenstorfer Norme de dilution isotopique de la méthode EPA 533 de 0,5 à 2 μg/mL en méthanol : eau
Description
- Documents de référence certifiés
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), Perfluoroundecanoic Acid 13C7 (1,2,3,4,5,6,7-13C7), 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Perfluorohexanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5), Perfluorooctanoic acid 13C8, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoroheptanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorononanoic acid 13C9, Perfluorooctanesulfonic acid 13C8 sodium, Perfluoropentanoic acid 13C5, Perfluorodecanoic acid 13C6 (1,2,3,4,5,6-13C6), Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2) |
| CAS | 3030247-97-0, 2708218-88-4, 2328024-54-8, 1350614-84-4, 1017281-29-6, 2328024-55-9 |
| Conditions d’expédition | 20 °C |
| Concentration | 0,5 à 2 μg/mL |
| Certifications/Conformité | UKAS ISO 17034 |
| Type de solution | Mélange |
| Solvent or Matrix | Méthanol/Eau |
| Industry Type | Tests environnementaux |
| Quantité | 1 mL |