Learn More
EPA Method 533 Isotope Performance Standard, 1-3 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 31891582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31891582 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31891582 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000795MW
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Conditionnement Bottle
CAS 2483735-33-5, 960315-53-1, 864071-08-9
Concentration or Composition Notes Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3) 1 μg/mL,Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium 3 μg/mL,Perfluorooctanoic Acid-13C2 1 μg/mL
Noms d’analytes ou de composants Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Conditions d’expédition +20°C
Certifications/Conformité ISO 17034
Type de solution Mixture
Type Multi-component Standard
Solvent or Matrix Methanol/Water
Quantité 1 mL
Qualité Ungraded