Learn More
Méthode 537.1 de l'EPA : Mélange de PFAS 100 μg/mL dans un mélange méthanol/eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312733 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312733 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA50000152MW
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 83329-89-9, 2991-50-6, 2355-31-9, 919005-14-4, 73606-19-6, 13252-13-6
Noms d’analytes ou de composants 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Méthanol/Eau
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium 100 μg/mL∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 100 μg/mL∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 100 μg/mL∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid 100 μg/mL∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium 100 μg/mL∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) 100 μg/mL∣Perfluorobutanesulfonic acid 100 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 100 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 100 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorotetradecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorotridecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 100 μg/mL