Learn More
Dr. Ehrenstorfer Méthode EPA 537.1 Norme de dilution primaire de substitut 1 à 4 μg/mL en méthanol : eau
Description
- Documents de référence certifiés
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic Acid D5 (N-Ethyl D5), Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 3030247-97-0, 1265205-97-7, 960315-47-3, 960315-50-8 |
| Conditions d’expédition | 20 °C |
| Concentration | 1 à 4 μg/mL |
| Certifications/Conformité | UKAS ISO 17034 |
| Type de solution | Mélange |
| Solvent or Matrix | Méthanol/Eau |
| Industry Type | Tests environnementaux |
| Quantité | 1 mL |