Learn More
Méthode 552.3 de l'EPA IS 1,2,3-Trichloropropane 1000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313406
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313406 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313406 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09010312ME
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Trichloropropane
CAS 96-18-4
Noms d’analytes ou de composants 1,2,3-Trichloropropane
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H5 Cl3
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
SMILES ClCC(Cl)CCl
Nom IUPAC 1,2,3-trichloropropane
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 147.43
Quantité 1 mL
Poids de la formule 145,9457 g/mol