Learn More
Méthode EPA 552.3 UCMR 4 200-2000 µg/mL dans l'éther méthylique tert-butylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30309451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 1 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309451 5 x 1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309451 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGS09000490MB
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5
Noms d’analytes ou de composants Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Quantité 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dichloroacetic acid 200 μg/mL∣Bromoacetic acid 300 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 300 μg/mL∣Dibromoacetic acid 300 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 300 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 500 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 500 μg/mL∣Chloroacetic acid 2000 μg/mL∣Tribromoacetic acid 2000 μg/mL