Learn More
Méthode EPA 552 Mélange acétique halogéné 100 μg/mL dans l'éther méthylique tert-butylique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314364
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314364 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314364 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09000361MB
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dalapon∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 75-99-0, 631-64-1
Noms d’analytes ou de composants Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dalapon∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Quantité 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bromoacetic acid 100 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 100 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 100 μg/mL∣Chloroacetic acid 100 μg/mL∣Dalapon 100 μg/mL∣Dibromoacetic acid 100 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 100 μg/mL∣Dichloroacetic acid 100 μg/mL∣Tribromoacetic acid 100 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 100 μg/mL