Learn More
Méthode EPA 552 Mélange acétique halogéné 80-800 μg/mL dans l'éther méthylique tert-butylique, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA) |
| CAS | 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA) |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | MTBE |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Dichloroacetic acid 80 μg/mL∣Bromoacetic acid 120 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 120 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 120 μg/mL∣Dibromoacetic acid 120 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 120 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 200 μg/mL∣Chloroacetic acid 800 μg/mL∣Tribromoacetic acid 800 μg/mL |