Learn More
Méthode EPA 6020 Ca, Fe, K, Mg, Na @ 2000 mg/l, 100 ml. Pièce faisant partie du kit n° 4600432, VHG™
Code produit 17988699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17988699 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17988699 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHG1600601
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Méthode EPA 6020 Ca, Fe, K, Mg, Na @ 2000 mg/l, 100 ml. Pièce du kit n° 4600432
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium
CAS 7440-70-2, 7439-89-6, 7439-95-4, 9-7-7440, 7440-23-5
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Calcium/Iron/Magnesium/Potassium/Sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Quantité 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 2000 mg/L/Iron 2000 mg/L/Magnesium 2000 mg/L/Potassium 2000 mg/L/Sodium 2000 mg/L